Learn More
Abcam Goat Anti-Rat IgA alpha chain (HRP), 1 mg
Código de producto. 32116398 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116398 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 32116398 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab971851mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Goat Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, IHC-P, ELISA, WB, with 4 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, IHC-P, ELISA, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative, Constituents: 0.2% BSA
Especie del huésped Goat
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Especies diana Rat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Gt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt
Abrv de aplicación validada ICC, IHC-P, ELISA, WB