Descripción
- Host Species: Goat
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: Dot, ELISA, ICC, IHC-Fr, IHC-P, IM, IP, WB
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
- Form: Lyophilized
- Purification: Affinity purification
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Dot Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Símbolos de los genes | Ighg1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | Affinity purification |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |