Descripción
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Applications: ELISA, IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
- Species Reactivity: Mouse
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Símbolos de los genes | Ighg1 |
| Especie del huésped | Donkey |
| Método de purificación | Affinity purification Immunogen |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Mostrar más |