Learn More
Abcam Donkey Anti-Rat IgG H&L (Alexa Fluor™ 555) preadsorbed, 500 ug
Código de producto. 32119396 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119396 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32119396 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab150154500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Donkey Anti-Rat IgG H&L (Alexa Fluor 555) preadsorbed
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat.
Especies diana Rat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt
Abrv de aplicación validada IHC-Fr, ICC/IF, IHC-P, Flow Cyt, ELISA