Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (DyLight™ 488), 500 ug
Código de producto. 32120909 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120909 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32120909 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab96891500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 18 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF