Description
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ICC, ELISA, IHC-P, WB
- Form: Liquid
Specifications
Specifications
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Donkey |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Envase | Vial |
| Especies diana | Non-species specific |
| Show More |