Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor™ 790), 500 ug
Código de producto. 32109101 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109101 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32109101 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab175780500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, with 4 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 790
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada WB