Descripción
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Especie del huésped | Donkey |
| Método de purificación | Affinity purification Immunogen |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |