Learn More
Abcam Donkey Anti-Human IgG H&L (FITC), 1 mg
Código de producto. 32108540 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32108540 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32108540 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1024091mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, Flow Cyt, IHC-P.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Abrv de aplicación validada ICC, Flow Cyt, IHC-P