Descripción
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, ICC, IHC-P, WB
- Species Reactivity: Goat
- Storage Buffer: PBS, BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative |
| Especie del huésped | Donkey |
| Método de purificación | Affinity purification Immunogen |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |