Learn More
Abcam Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor™ 750), 500 ug
Código de producto. 32115460 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32115460 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32115460 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab175744500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Donkey Anti-Goat IgG H&L (Alexa Fluor 750)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Goat.
Especies diana Goat
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Gt
Abrv de aplicación validada IHC-Fr, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P, ELISA