Learn More
Abcam DAPI Staining Solution, 2 mL
Código de producto. 32117136 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117136 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 32117136 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2285492mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Antibody, with over 200 citations.
Especificaciones
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Conjugado Unconjugated
Cantidad 2 mL