Learn More
Abcam Cytochrome c Apoptosis ICC Antibody Kit, 200 ug
Código de producto. 32118352 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32118352 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 32118352 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab110417200ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, with 11 citations.
  • Applications: ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Especificaciones
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CYCS
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Especies diana Mouse, Rat, Human
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Fluorescent
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms, Rt, Hu
Abrv de aplicación validada ICC/IF