Learn More
Abcam Compound 6877002, CD40-TRAF6 interaction inhibitor, 10 mg
Código de producto. 32118201 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32118201 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 32118201 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab14682910mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Antibody, with 1 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
  • Form: Solid
Especificaciones
Conjugado Unconjugated
Formulación Constituents: 100% (E)-3-(2,5-dimethylanilino)-1-phenylprop-2-en-1-one
Símbolos de los genes CD40-TRAF6
Cantidad 10 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especies diana Non-species specific
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Ambient