Learn More
Abcam cis-10-Heptadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 100 mg
Código de producto. 32109764 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109764 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 32109764 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab143904100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid
  • Form: Liquid
Especificaciones
Formulación Constituents: 100% (10Z)-heptadec-10-enoic acid