Learn More
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin), 1 mg
Código de producto. 32120038 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120038 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 32120038 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab68281mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Especie del huésped Chicken
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rabbit.
Especies diana Rabbit
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Ch
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rb
Abrv de aplicación validada WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF