Learn More
Abcam Chicken Anti-Mouse IgG H&L (HRP), 1 mg
Product Code. 32108826 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad Unit Size
32108826 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32108826 Supplier Abcam Supplier No. ab68141mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chicken Anti-Mouse IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifications
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Chicken
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Polyclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Host abrv Ch
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB