Descripción
- Applications: WB
- Species Reactivity: Mouse and Human
- Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA
- Form: Liquid
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA |
| Cantidad | 200 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Mouse and Human. |
| Especies diana | Mouse, Human |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Mostrar más |