Descripción
- Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Condiciones de envío | Blue Ice |
| Conjugado | Unconjugated |
| Cantidad | 50 Tests |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?