Learn More
Abcam Caspase 3/7 Assay Kit (Magic Red), 25 Tests
Código de producto. 32116053 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
25 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116053 25 Tests 25 tests
1 options
Código de producto. 32116053 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab27077125Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Antibody, suitable for Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay, with 4 citations.
  • Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay
Especificaciones
Tipo de producto Secondary Antibody
Condiciones de envío Blue Ice
Conjugado Unconjugated
Cantidad 25 Tests