Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Código de producto. 32121066 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32121066 50 Tests 50 tests
1 options
Código de producto. 32121066 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab19741250Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Dog
Especificaciones
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes FGF7
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba This product reacts with Dog.
Especies diana Dog
Tipo de producto Secondary Antibody
Método de detección Fluorescent
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Dog