Descripción
- Species Reactivity: Dog
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | FGF7 |
| Cantidad | 22 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especificidad de la prueba | This product reacts with Dog. |
| Especies diana | Dog |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Método de detección | Fluorescent |
| Mostrar más |