Learn More
Abcam BSA Removal Kit, 1 mL
Código de producto. 32116461 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116461 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 32116461 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab1732311mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026