Descripción
- Applications: WB, SDS-PAGE, IP
- Storage Buffer: Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
- Form: Liquid
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF |
| Cantidad | 2 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Non-species specific |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Formulario | Liquid |
| Mostrar más |