Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 50 mg
Código de producto. 32117596 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117596 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 32117596 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab12091650mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Especificaciones
Formulación Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid