Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 250 mg
Código de producto. 32173393 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32173393 250 μg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 32173393 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab120916250mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Especificaciones
Formulación Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
Cantidad 250 μg