Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 100 mg
Código de producto. 32173389 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32173389 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 32173389 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab120916100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Especificaciones
Formulación Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid