Especificaciones
| Conjugado | Unconjugated |
| Cantidad | 4 Units |
| Estado normativo | RUO |
| Molécula completa | Yes |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Non-species specific |
| Tipo de producto | Secondary Antibody |
| Condiciones de envío | Blue Ice |
| Abrv de aplicación validada | Conjugation |