Learn More
Abcam Anti-YTHDC1 antibody, 100 uL
Código de producto. 31936886 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31936886 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 31936886 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab122340100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Rabbit Polyclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ICC/IF, with 36 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno YTHDC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
génica YTHDC1
Símbolos de los genes YTHDC1
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Cadenas o fragmentos IgG
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Polyclonal Antibody (YTHDC1)
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Gen diana YTHDC1
Entrada diana YTHDC1
Molécula diana YTHDC1, Human
Abrv de aplicación validada IHC-P, WB, ICC/IF