Learn More
Abcam Anti-STING antibody [EPR25090-107], 100 uL
Código de producto. 32061627 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32061627 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32061627 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab288157100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Rabbit Monoclonal secondary antibody, suitable for Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, with 22 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rat and Mouse
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Especificaciones
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon EPR25090-107
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Símbolos de los genes Sting1
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Rat and Mouse.
Especies diana Rat, Mouse
Tipo de producto Monoclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Rt, Ms
Abrv de aplicación validada Flow Cyt (Intra), IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF