Learn More
Abcam Anti-mouse IgG for IP (HRP), 100 uL
Código de producto. 32117575 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32117575 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32117575 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab131368100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Anti-mouse IgG for IP (HRP)
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein G
Specifications
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon eB144
Conjugado HRP
Formulación Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate, 0.1% BSA
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity purification Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada WB