Learn More
Abcam Anti-mouse IgG for IP (Biotin), 50 ug
Código de producto. 32115227 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32115227 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 32115227 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab13136750ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, with 2 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
  • Form: Liquid
Especificaciones
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon eB144
Conjugado Biotin
Formulación Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
Símbolos de los genes Ighg1
Especie del huésped Rat
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Secondary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse.
Especies diana Mouse
Tipo de producto Monoclonal Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rt
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms
Abrv de aplicación validada WB