Learn More
Abcam Anti-KAP1 (phospho S824) antibody [BL-246-7B5], 100 uL
Código de producto. 32094807 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32094807 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32094807 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab243870100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, ICC/IF, IP, WB, with 3 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno TRIM28
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BL-246-7B5
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
génica TRIM28
Símbolos de los genes TRIM28
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Cadenas o fragmentos IgG
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse and Human.
Especies diana Mouse, Human
Tipo de producto Monoclonal Antibody (TRIM28)
Formulario Liquid
Formato Vial
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms, Hu
Estado de modificación de destino phospho S824
Gen diana TRIM28
Entrada diana TRIM28
Molécula diana TRIM28, Mouse, Human
Técnica IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
Abrv de aplicación validada IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt