Learn More
Abcam Anti-Influenza A Virus Nucleoprotein antibody [AA5H], 250 ug
Código de producto. 32057007 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32057007 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32057007 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab20343250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Mouse monoclonal [AA5H] to Influenza A Virus Nucleoprotein
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Influenza A
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Especificaciones
Antígeno NP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon AA5H
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
génica NP
Símbolos de los genes NP
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Cadenas o fragmentos IgG2a
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Influenza A.
Especies diana Influenza A virus
Tipo de producto Monoclonal Antibody (NP)
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Host abrv Ms
Condiciones de envío Blue Ice
Gen diana NP
Entrada diana NP
Molécula diana NP, Influenza A
Abrv de aplicación validada IHC-P, ICC/IF