Learn More
Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (PE), 100 ug
Código de producto. 32119915 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119915 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32119915 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99819100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (PE)
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: PBS, Sucrose
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HP6023
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.3, Preservative: 0.093% Sodium azide, Constituents: PBS, 1% Sucrose
génica IGHG4
Símbolos de los genes IGHG4
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Host abrv Ms
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Molécula diana IGHG4, Human
Abrv de aplicación validada Dot, ELISA, WB, IHC-Fr, ICC/IF