Learn More
Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (FITC), 250 ug
Código de producto. 32116179 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32116179 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 32116179 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab99815250ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Mouse Monoclonal antibody, suitable for Dot, ELISA, WB, ICC/IF, with 2 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, ELISA, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon HP6023
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.4, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
génica IGHG4
Símbolos de los genes IGHG4
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 250 μg
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Host abrv Ms
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Molécula diana IGHG4, Human
Abrv de aplicación validada Dot, ELISA, WB, ICC/IF