Learn More
Abcam Anti-gamma H2A.X (phospho S139) antibody [EP854(2)Y], 100 uL
Código de producto. 32171068 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32171068 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 32171068 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab81299100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IP, Dot, WB, IHC-P, with over 400 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IP, Dot, WB, IHC-P, ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno H2AX
Aplicaciones Immunoprecipitation, Dot Blot, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon EP854(2)Y
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
génica H2AX
Símbolos de los genes H2AX
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Cadenas o fragmentos IgG
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Especies diana Mouse, Rat, Human
Tipo de producto Monoclonal Antibody (H2AX)
Formulario Liquid
Formato Vial
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Ms, Rt, Hu
Estado de modificación de destino phospho S139
Gen diana H2AX
Entrada diana H2AX
Molécula diana H2AX, Mouse, Rat, Human
Técnica IP, Dot, WB, IHC-P, ICC/IF
Abrv de aplicación validada IP, Dot, WB, IHC-P, ICC/IF