Learn More
Abcam Anti-Collagen IV antibody, 100 ug
Código de producto. 32106618 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32106618 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32106618 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab6586100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Rabbit polyclonal to Collagen IV
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, IP, WB
  • Species Reactivity: Human, Bovine, Mouse, Rat, African green monkey, Pig, Dog, Hamster, Chinese hamster, Zebrafish and Syrian hamster
  • Storage Buffer: Sodium chloride, EDTA, Sodium borate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Especificaciones
Antígeno COL4A1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, ELISA, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
génica COL4A1
Símbolos de los genes COL4A1
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Affinity purification Immunogen
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Cadenas o fragmentos IgG
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human, Hamster, Syrian hamster, Cow, Mouse, Dog, Zebrafish, Rat, Chinese hamster, African green monkey and Pig.
Especies diana Human, Hamster, Syrian Hamster, Bovine, Mouse, Dog, Zebrafish, Rat, Chinese Hamster, African Green Monkey, Pig
Tipo de producto Polyclonal Antibody (COL4A1)
Formulario Liquid
Formato Vial
Isotype IgG
Host abrv Rb
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu, Ha, Cow, Ms, Dog, Zf, Rt, CHa, AGMk, Pig
Gen diana COL4A1
Entrada diana COL4A1
Molécula diana COL4A1, Human, Hamster, Syrian hamster, Cow, Mouse, Dog, Zebrafish, Rat, Chinese hamster, African green monkey, Pig
Abrv de aplicación validada ELISA, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, IP, WB