Learn More
Abcam Anti-CD31 antibody [JC/70A], 100 ug
Código de producto. 32047302 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32047302 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 32047302 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab9498100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Mouse monoclonal [JC/70A] to CD31
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Especificaciones
Antígeno PECAM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon JC/70A
Conjugado Unconjugated
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
génica PECAM1
Símbolos de los genes PECAM1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Cadenas o fragmentos IgG1
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
Envase Vial
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Tipo de producto Monoclonal Antibody (PECAM1)
Formulario Liquid
Formato Vial
Isotype IgG1
Host abrv Ms
Condiciones de envío Blue Ice
Reactividad abrv Hu
Gen diana PECAM1
Entrada diana PECAM1
Molécula diana PECAM1, Human
Abrv de aplicación validada IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF