Learn More
Abcam all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, Long chain polyunsaturated fatty acid, 25 mg
Código de producto. 32173549 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32173549 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 32173549 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab14389425mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac
  • Form: Liquid
Especificaciones
Formulación Constituents: 99% Ethanol, 1% all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic ac