Learn More
Abcam 2-Hydroxyhexadecanoic acid, 2-Hydroxy C16:0 fatty acid, 50 mg
Código de producto. 32120448 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120448 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 32120448 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab14400850mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid
  • Form: Solid
Especificaciones
Formulación Constituents: 100% 2-Hydroxyhexadecanoic acid