Learn More
Invitrogen™ Kit de microesferas de compensación de anticuerpo total AbC™
Código de producto. 15384147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15384147 1 unidad 100 tests
15308666 25 pruebas 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15384147 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A10497
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    356.65€ / 100 tests
    Ahorro 94.35€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una técnica uniforme, precisa y sencilla para el ajuste de la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan anticuerpos de ratón, rata, hámster o conejo conjugados con fluorocromo con cualquier láser en citometría de flujo.
  • La más amplia reactividad multiespecie: para su uso con todos los isotipos de conjugados de anticuerpos de ratón, rata, hámster y conejo
  • Señal más intensa — disponibilidad de microesferas de captura de anticuerpos más sensibles
  • Máxima compatibilidad con láseres: para su uso con todo tipo de láseres
  • Cada kit proporciona microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (microesferas de compensación positiva) o inertes (microesferas de compensación negativa).
  • Ideal para compensación con todos los isotipos de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3), rata (IgG1, IgG2a, IgG2b), hámster (IgG armenio e IgG sirio) e inmunoglobulinas de conejo (monoclonales y policlonales). Muestra la reactividad más alta y uniforme a las diferentes subclases de inmunoglobulina de la industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 6 μm
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de gránulos de captura de compensación total AbC™ y 1 vial de gránulos negativos.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
  • Formato Tubo
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Nº de pruebas 100 pruebas
    Cantidad 1 unidad
    Método de detección Fluorescente
    Intervalo de longitud de onda de excitación cualquier láser (UV a 633/635)
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Línea de productos AbC
    Tipo de producto Gránulos de compensación