Learn More
Invitrogen™ AbC™ Anti-Rat/Hamster Bead Kit
Código de producto. 10389194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10389194 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10389194 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A10389
 Artículo restringido
En stock
Kit de gránulos antirratón/hámster AbC™
El kit de gránulos de compensación de anticuerpo antirratón/hámster AbC™ proporciona una técnica uniforme, precisa y sencilla para el ajuste de la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan anticuerpos de rata o hámster conjugados con fluorocromo con cualquier láser en citometría de flujo.
  • Reactividad de las especies: para su uso con todos los isotipos de conjugados de anticuerpos de rata y hámster
  • Máxima compatibilidad con láseres: para su uso con todos los láseres
    La compensación precisa es crucial para un análisis eficaz de múltiples colores en citometría de flujo. A menudo, sin embargo, el kit de gránulos de compensación de anticuerpo antirratón AbC™ proporciona una técnica uniforme, precisa y sencilla para el ajuste de la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan anticuerpos de ratón conjugados con fluorocromo con cualquier láser en citometría de flujo.
  • Reactividad de las especies: para su uso con todos los isotipos de anticuerpos de ratón conjugados
  • Máxima compatibilidad con láseres: para su uso con todos los láseres
    La compensación precisa es crucial para un análisis eficaz de múltiples colores en citometría de flujo. A menudo, sin embargo, los controles de compensación con base celular no son completamente eficaces, ya que muchos antígenos no presentan una elevada expresión y las células débilmente teñidas pueden llevar a ajustes de compensación inexactos. El kit de gránulos antimurinos AbC™ se ha desarrollado para solucionar este problema.
    Funcionamiento
    Cada kit incluye microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (gránulos de compensación positiva) o inertes (gránulos de compensación negativa). Si se mezclan con un anticuerpo de ratón conjugado con un fluoróforo, los dos componentes proporcionan un control positivo de alta señal distinto con una población negativa adecuada que se puede utilizar para establecer la correcta compensación, independientemente de la intensidad de las células en el experimento real.
    Reactividad de las especies
    El kit de gránulos antimurinos AbC™ es ideal para la compensación con todos los isotipos de inmunoglobulinas de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM).
    Máxima compatibilidad con láser
    Todos los kits de gránulos de compensación AbC™ son ideales para su uso con cualquier fuente de excitación, incluido el láser de 405 nm que históricamente ha proporcionado señales de fondo más altas debido a la autofluorescencia con otros kits del mercado. Los controles de compensación no son completamente eficaces, ya que muchos antígenos no presentan una elevada expresión y las células débilmente teñidas pueden llevar a ajustes de compensación inexactos. El kit de gránulos de anticuerpo antirratón/hámster AbC™ se ha desarrollado para solucionar este problema.
    Funcionamiento
    Cada kit incluye microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (gránulos de compensación positiva) o inertes (gránulos de compensación negativa). Si se mezclan con un anticuerpo de rata o hámster conjugado con un fluoróforo, los dos componentes proporcionan un control positivo de alta señal distinto con una población negativa adecuada que se puede utilizar para establecer la correcta compensación, independientemente de la intensidad de las células en el experimento real.
    Reactividad de las especies
    El kit de gránulos antirratón/antihámster AbC™ es ideal para la compensación con todos los isotipos de inmunoglobulinas de rata (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgM) y hámster (IgG de hámster armenio e IgG de hámster sirio).
    Máxima compatibilidad con láseres
    Todos los kits de gránulos de compensación AbC™ son ideales para su uso con cualquier fuente de excitación, incluido el láser de 405 nm que históricamente ha proporcionado señales de fondo más altas debido a la autofluorescencia con otros kits del mercado.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Diámetro (métrico) 6 μm
    Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de gránulos de captura antirrata/antihámster AbC™ y 1 vial de gránulos negativos.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
  • Emisión cualquier láser (UV a 633/635)
    Formato Tubo
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Cantidad 1 kit
    Método de detección Fluorescente
    Configuración de tinción Superficie
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Línea de productos CompenFlow, Molecular Probes
    Tipo de producto Kit de gránulos de compensación de anticuerpos