Learn More
Invitrogen™ AbC™ Anti-Mouse Bead Kit
Descripción
El kit de gránulos de compensación de anticuerpos antirratón AbC™ proporciona una técnica uniforme, precisa y sencilla para el ajuste de la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan anticuerpos de ratón conjugados con fluorocromo con cualquier láser en citometría de flujo.
Reactividad de las especies: para su uso con todos los isotipos de anticuerpos de ratón conjugados Máxima compatibilidad con láseres: para su uso con todos los láseres
La compensación exacta es crucial para un análisis multicolor eficaz en citometría de flujo. A menudo, sin embargo, los controles de compensación con base celular no son completamente eficaces, ya que muchos antígenos no presentan una elevada expresión y las células débilmente teñidas pueden llevar a ajustes de compensación inexactos. El kit de gránulos antirratón AbC™ se ha desarrollado para solucionar este problema.
Funcionamiento
Cada kit incluye microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (gránulos de compensación positiva) o inertes (gránulos de compensación negativa). Si se mezclan con un anticuerpo de ratón conjugado con un fluoróforo, los dos componentes proporcionan un control positivo de alta señal distinto con una población negativa adecuada que se puede utilizar para establecer la correcta compensación, independientemente de la intensidad de las células en el experimento real.
Reactividad de las especies
El kit de gránulos antirratón AbC™ es ideal para la compensación con todos los isotipos de inmunoglobulinas de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM).
Máxima compatibilidad con láser
Todos los kits de microesferas de compensación AbC™ son ideales para su uso con cualquier fuente de excitación, incluido el láser de 405 nm que históricamente ha proporcionado señales de fondo más altas debido a la autofluorescencia con otros kits del mercado.
La compensación exacta es crucial para un análisis multicolor eficaz en citometría de flujo. A menudo, sin embargo, los controles de compensación con base celular no son completamente eficaces, ya que muchos antígenos no presentan una elevada expresión y las células débilmente teñidas pueden llevar a ajustes de compensación inexactos. El kit de gránulos antirratón AbC™ se ha desarrollado para solucionar este problema.
Funcionamiento
Cada kit incluye microesferas de poliestireno que tienen capacidad para capturar conjugados de anticuerpos fluorescentes (gránulos de compensación positiva) o inertes (gránulos de compensación negativa). Si se mezclan con un anticuerpo de ratón conjugado con un fluoróforo, los dos componentes proporcionan un control positivo de alta señal distinto con una población negativa adecuada que se puede utilizar para establecer la correcta compensación, independientemente de la intensidad de las células en el experimento real.
Reactividad de las especies
El kit de gránulos antirratón AbC™ es ideal para la compensación con todos los isotipos de inmunoglobulinas de ratón (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM).
Máxima compatibilidad con láser
Todos los kits de microesferas de compensación AbC™ son ideales para su uso con cualquier fuente de excitación, incluido el láser de 405 nm que históricamente ha proporcionado señales de fondo más altas debido a la autofluorescencia con otros kits del mercado.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de gránulos de captura AbC™ y 1 vial de gránulos negativos. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Nº de pruebas | 100 tests |
| Cantidad | 1 kit |
| Método de detección | Fluorescente |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | cualquier láser (UV a 633/635) |
| Configuración de tinción | Superficie |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |