Learn More
Inhibidor de Abbvie Mcl-1, TRC
Código de producto. 30179579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179579 10 mg 10 miligramos
30179190 1 mg 1 miligramo
30179565 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA10725010MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1668553-26-1
Fórmula molecular C46 H55 N7 O7 S
Peso molecular (g/mol) 850.037
Sinónimo 7-(5-((4-(4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)piperazin-1-yl)phenoxy)methyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-3-(3-(naphthalen-1-yloxy)propyl)-1H-indole-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 7-[5-[[4-[4-(dimetilsulfamoil)piperazina-1-il]fenoxi]metil]-1,3-dimetilpirazol-4-il]-1-(2-morfolina 4-iletil)-3-(3-naftalena-1-iloxipropil)indol-2-carboxílico
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OCc3c(c(C)nn3C)c4cccc5c(CCCOc6cccc7ccccc67)c(C(=O)O)n(CCN8CCOCC8)c45)cc2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Abbvie Mcl-1 Inhibitor
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C46H55N7O7S/c1-33-43(41(49(4)47-33)32-60-36-19-17-35(18-20-36)51-22-24-52(25-23-51)61(56,57)48(2)3)40-14-8-13-38-39(15-9-29-59-42-16-7-11-34-10-5-6-12-37(34)42)45(46(54)55)53(44(38)40)26-21-50-27-30-58-31-28-50/h5-8,10-14,16-20H,9,15,21-32H2,1-4H3,(H,54,55)
Formula Weight (peso de la fórmula) 849.388
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.