Learn More
Inhibidor de Abbvie Mcl-1, TRC
Código de producto. 30179190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179190 1 mg 1 miligramo
30179579 10 mg 10 miligramos
30179565 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179190 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1072501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1668553-26-1
Fórmula molecular C46 H55 N7 O7 S
Peso molecular (g/mol) 850.037
Sinónimo 7-(5-((4-(4-(N,N-Dimethylsulfamoyl)piperazin-1-yl)phenoxy)methyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-3-(3-(naphthalen-1-yloxy)propyl)-1H-indole-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 7-[5-[[4-[4-(dimetilsulfamoil)piperazina-1-il]fenoxi]metil]-1,3-dimetilpirazol-4-il]-1-(2-morfolina 4-iletil)-3-(3-naftalena-1-iloxipropil)indol-2-carboxílico
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OCc3c(c(C)nn3C)c4cccc5c(CCCOc6cccc7ccccc67)c(C(=O)O)n(CCN8CCOCC8)c45)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abbvie Mcl-1 Inhibitor
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C46H55N7O7S/c1-33-43(41(49(4)47-33)32-60-36-19-17-35(18-20-36)51-22-24-52(25-23-51)61(56,57)48(2)3)40-14-8-13-38-39(15-9-29-59-42-16-7-11-34-10-5-6-12-37(34)42)45(46(54)55)53(44(38)40)26-21-50-27-30-58-31-28-50/h5-8,10-14,16-20H,9,15,21-32H2,1-4H3,(H,54,55)
Formula Weight (peso de la fórmula) 849.388