Learn More
ATAGO™ Abbe Refractómetro NAR-2T
Código de producto. 11486238
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
120 x 200 x 250 mm (refractómetro), 100 x 110 x 70 mm (termómetro)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11486238 120 x 200 x 250 mm (refractómetro), 100 x 110 x 70 mm (termómetro) 1 PCS
1 options
Código de producto. 11486238 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 1220
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
El Abbe El refractómetro NAR-2T está diseñado para su uso con compuestos que requieren medición a alta temperatura.
  • Abbe Refractómetro de mesa para la medición del índice de refracción (1,3000 a 1,7000 ND) y Brix (escala 0,0% a 95,0%) de muestras de alta temperatura entre °5 C a 120 °C y medidas con unidad de termómetro de 0,0 °C a 120 °C.
  • Pantalla digital con iluminación LED que muestra las lecturas de temperatura en grados Celsius y lecturas de medición en escala analógica inmediata con una fuente de luz de fibra óptica de línea D (deuterio) (589 Nm).
  • Opera en AC Fuente de alimentación de 100 V a 240 V, 50/60 Hz, tiene un cable de conexión de alimentación de 110 V con un cable de alimentación de 6 pies y se puede calibrar con agua destilada para facilitar su operación.
  • Cuerpo vertical en ángulo (12 x 20 x 25 cm) con ocular monocular, enfocable y acolchado para visualización
  • Se puede conectar a un baño circulante de temperatura constante (se vende por separado) para controlar la temperatura de la muestra.
Especificaciones
Tipo Refractómetro de sobremesa
Scale Range 0,0% a 95,0% (Brix)
Índice de refracción 1.3000 a 1.7000
Exactitud ±0,0002 (índice de refracción), ±0,1 % (grados Brix)
Para utilizar con (aplicación) Medición de compuestos a altas temperaturas
Peso (métrico) 2,8 kg (refractómetro), 0,5 kg (termómetro)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 x 200 x 250 mm (refractómetro), 100 x 110 x 70 mm (termómetro)
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C a 120 °C
Tensión 240 V