Learn More
ATAGO™ Abbe Refractómetro NAR-1T
Código de producto. 11466238
Cambiar vista
Click to view available options
Índice de refracción:
1.3000 a 1.7000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Índice de refracción Tamaño de la unidad
11466238 1.3000 a 1.7000 cada uno
1 options
Código de producto. 11466238 Proveedor ATAGO™ N.º de proveedor 1212
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El Abbe El refractómetro NAR-1T SOLID es adecuado para medir la escala del índice de refracción y la escala Brix para muestras líquidas y sólidas. Funciona con fuente de luz de línea D (589 nm).
  • Estos Abbe Los refractómetros proporcionan mediciones de índice de refracción y Brix de líquidos y sólidos altamente precisas.
  • Coloque la muestra en el prisma principal, que está bordeado con acero inoxidable para evitar la corrosión, mire a través del ocular y alinee la línea de sombra en la cruz.
  • La fuente de luz del iluminador incorporado de 589 nm proporciona una luz monocromática estable (02939-00, -02 incluye fuente de luz LED), lo que facilita la lectura de las líneas negras en el campo verde.
  • El prisma secundario esmerilado dirige la luz al prisma principal de manera uniforme y se levanta para colocar fácilmente sólidos y líquidos viscosos en el prisma principal.
  • La perilla compensadora de color le permite ajustar la línea límite para lograr una mayor claridad y una capacidad de ajuste fino para una mayor resolución. Utilice la perilla de compensación de color y una tabla de conversión para medir la dispersión (variación del RI con diferentes longitudes de onda de luz).
  • Para mantener una temperatura constante en ambos prismas, estos refractómetros incluyen cuatro puertos de 9 mm de diámetro exterior (que utilizan tubos de 6 a 7 mm de diámetro interior) para conexiones a un baño de temperatura constante.
  • En el prisma principal está integrado un termómetro termistor para medir la temperatura.
  • La temperatura del prisma principal se indica en la pantalla LCD de 0 C °a 50 C °con ± Precisión de 0,2 °C; se incluye una unidad de visualización de temperatura digital.
  • La cámara desecante incorporada elimina la humedad de la óptica interna, lo que garantiza una visión sin obstrucciones de las básculas.
Especificaciones
Tipo Refractómetro de sobremesa
Scale Range 0,0% a 95,0% (Brix)
Índice de refracción 1.3000 a 1.7000
Exactitud ±0,0002 (índice de refracción), ±0,1 % (grados Brix)
Peso (métrico) 2,5 kg (refractómetro), 0,5 kg (termómetro)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 180 x 230 mm (refractómetro), 100 x 110 x 70 mm (termómetro)
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Tensión 100/240 V