Learn More
Atago™ Refractómetro para líquidos Abbe NAR-1T
Código de producto. 10719200
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
130 x 180 x 230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10719200 130 x 180 x 230 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10719200 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 1211
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Diseñado para la medición de muestras líquidas. Los refractómetros para líquidos Atago™ Abbe NAR-1T cuentan con la escala de índice de refracción y la escala Brix.
  • Incluye una fuente de luz de línea D (589 nm)
  • La calibración se puede realizar con agua destilada
Especificaciones
Tipo Refractómetro
Índice de refracción Desde 1,3 hasta 1,7
Exactitud ±0.0002nD
Pantalla Digital
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de muestras líquidas
Cantidad 1 Unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 180 x 230 mm
Altura (métrico) 230 mm
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 180 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Requisitos eléctricos 240 V, 50/60 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50/60 Hz