Learn More
MedChemExpress Abarelix
Specifications
Specifications
| Pureza | 96.27% |
| CAS | 183552-38-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 1416.06 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 14.2 mg/mL (10.03 mM) |
| Sinónimo | R3827∣ PPI 149 |